Merck
W330604
Sigma-Aldrich
5H-5-メチル-6,7-ジヒドロシクロペンタ[b]ピラジン
≥97%, FG
別名:
ナッティーピラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N2
CAS番号:
分子量:
134.18
FEMA番号:
3306
EC Number:
欧州評議会番号:
2314
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.037
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.527 (lit.)
bp
96-99 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
hazelnut; musty; nutty; peanut
SMILES記法
CC1CCc2nccnc12
InChI
1S/C8H10N2/c1-6-2-3-7-8(6)10-5-4-9-7/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI Key
YZEFQPIMXZVPKP-UHFFFAOYSA-N
詳細
5H-5-メチル-6,7-ジヒドロシクロペンタ[b]ピラジンはヤシ糖の主要なフレーバー化合物です。この化合物はコーヒーおよび調理肉にも含まれています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W330604-SAMPLE-K:
W330604-1KG-K:
W330604-VAR-K:
W330604-25G-K:
W330604-250G-K:
W330604-25G:
W330604-BULK-K:
W330604-1KG:
W330604-100G:
W330604-100G-K:
W330604-250G:
W330604-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cycloalkapyrazines in coffee aroma
Vitzthum OG & Werkhoff P.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 23(3), 510-516 (1975)
Pyrazines in foods: an update
Maga JA & Katz I.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 16(1), 1-48 (1982)
Changes in volatile compounds of palm sap (Arenga pinnata) during the heating process for production of palm sugar.
Ho CW, et al.
Food Chemistry, 102(4), 1156-1162 (2007)
Pyrazines in foods.
Maga JA, et al.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 4(1), 39-115 (1973)
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W330604-1KG-K4061837530036
W330604-250G-K
W330604-100G
W330604-100G-K4061837529955
W330604-25G-K4061835566952
W330604-SAMPLE-K4061837530289