Merck
W328800
Sigma-Aldrich
2-ヘプタノール
≥97%, FG
別名:
メチルペンチルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
116.20
FEMA番号:
3288
Beilstein:
1719088
EC Number:
欧州評議会番号:
554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.045
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.420 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
密度
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fresh; green; fruity; floral; citrus
SMILES記法
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ヘプタノールまたは2-ヘプチルアルコールは、薬用価値のある植物によく見られる揮発性化合物です。焙煎時にマレーシアのカカオ豆にカカオ香味を与えます。これは、コーンシルクアロエフェロックスから抽出されたエッセンシャルオイル(精油)に含まれる主要な揮発性成分の1つです。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F
引火点(℃)
59 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W328800-250G:
W328800-VAR-K:
W328800-8KG-K:4548173916996
W328800-4KG-K:4548173916989
W328800-BULK-K:
W328800-1KG:
W328800-8KG:
W328800-1KG-K:4548173916965
W328800-SAMPLE-K:
W328800-250G-K:4548173916972
W328800-4KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Headspace sorptive extraction (HSSE) in the headspace analysis of aromatic and medicinal plants.
Bicchi C, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 23(9), 539-546 (2000)
Volatile components of corn silk (Zea mays L.): Possible Heliothis zea (Boddie) attractants.
Flath RA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 26(6), 1290-1293 (1978)
Chemical composition of volatile constituents from the leaves of Aloe ferox.
Magwa ML, et al.
African Journal of Biotechnology, 5(18), 1652-1654 (2006)
Influence of roasting conditions on volatile flavor of roasted Malaysian cocoa beans.
Ramli N, et al.
Journal of Food Processing and Preservation, 30(3), 280-298 (2006)