安全性情報
8.20619
Sigma-Aldrich
2-Heptanol
for synthesis
別名:
2-Heptanol, Methyl pentyl carbinol, Methyl amyl carbinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
116.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
208-844-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.6 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
有効性
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
1460 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9 % (v/v)
転移温度
flash point 59 °C
溶解性
3.27 g/L
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(CCCCC)C
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Heptanol is an aliphatic secondary alcohol used as an intermediate in the synthesis of organic compounds.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.818
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F
引火点(℃)
59 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体