W324205
p,α,α-トリメチルベンジルアルコール
≥95%, FG
別名:
2-(4-メチルフェニル)プロパン-2-オール, 8-ヒドロキシ-p-シメン, チェリープロパノール
About This Item
Halal
Kosher
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.5185 (lit.)
bp
64 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cherry; fruity; camphoraceous; floral; sweet
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H14O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI Key
XLPDVYGDNRIQFV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W324205-5KG:
W324205-1KG-K:4548173976259
W324205-5KG-K:
W324205-BULK-K:
W324205-VAR-K:
W324205-1KG:
W324205-SAMPLE-K:
W324205-100G-K:4548173976242
W324205-100G:
W324205-SAMPLE:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)