由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
5.24 (vs air)
蒸気圧
4 mmHg ( 70 °C)
アッセイ
≥97%
フォーム
crystals
光学活性
[α]25/D +44°, c = 10 in ethanol
自己発火温度
870 °F
expl. lim.
3.5 %
mp
178-182 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
camphoraceous; woody; minty; herbaceous; phenolic; warm
SMILES記法
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI Key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W223018-SAMPLE:
W223018-10KG-K:4548173967769
W223018-5KG:
W223018-5KG-K:
W223018-BULK-K:
W223018-250G-K:
W223018-250G:
W223018-1KG-K:4548173967776
W223018-10KG:
W223018-SAMPLE-K:
W223018-VAR-K:
W223018-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W223018-10KG-K | 4061835565344 |
W223018-1KG-K | 4061837508967 |
W223018-10KG | |
W223018-1KG | |
W223018-250G | |
W223018-250G-K | |
W223018-5KG | |
W223018-5KG-K | |
W223018-SAMPLE | |
W223018-SAMPLE-K | 4061837508974 |