Merck
GCによるショウノウエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX G-DP
GCによるショウノウエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ G-DP suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
(−)-Camphor
analytical standard
(±)-ショウノウ
purum, synthetic, ≥95.0% (GC)
(±)-ショウノウ
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, ≥95% (GC), racemic
カンファー
96%
(1S)-(-)-カンファー
95%
D-カンファー
≥97%, FG
(±)-ショウノウ
≥95.5%
(1R)-(+)-カンファー
98%
(±)-ショウノウ
SAJ first grade, ≥96.0%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX G-DPキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven
100 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
peaks 1 & 2: camphor enantiomers