Merck
SYND452410
Synthware Dean Stark distillation receiver
10 mL, joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware D452410, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware D452410
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)