Merck
Z249599
Sigma-Aldrich
Aldrich®改良型Dean-Starkトラップ
reservoir capacity 35 mL, Joints: ST/NS 24/40 (2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
Joints: ST/NS24/40 (2)
リザーバー容量
35 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
水より重い溶媒 (例、クロロホルム) を用いた共沸蒸留用にデザインされています。8 mLリザーバータイプは、重水を用いた貴重な溶媒の小スケールの共沸蒸留用にデザインされています。2 mm内径PTFE ストップコック、全高300 mm。
改良型Dean-Stark法 (図1参照)
1.
溶媒蒸気を凝結させ、レシーバーに集めます。
2. 改良型Dean-Starkトラップは2つの成分を分離します。
3. 水よりも重い層がトラップの底部にたまり、水が上層となります。
4. 溶媒は内部の管を通して強制的に蒸留フラスコに戻されます。
5. 上部の水層を 2 mm PTFEストップコックを介して排出させます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z249599-1EA4061832131931