Merck
SYND452920
Synthware Dean Stark distillation receiver
20 mL, joint: ST/NS 29/42
別名:
Synthware D452920, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS29/42
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware D452920
キャパシティ
20 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)