詳細
水より重い溶媒 (例、クロロホルム) を用いた共沸蒸留用にデザインされています。8 mLリザーバータイプは、重水を用いた貴重な溶媒の小スケールの共沸蒸留用にデザインされています。2 mm内径PTFE ストップコック、全高300 mm。
改良型Dean-Stark法 (図1参照)
1.溶媒蒸気を凝結させ、レシーバーに集めます。
2. 改良型Dean-Starkトラップは2つの成分を分離します。
3. 水よりも重い層がトラップの底部にたまり、水が上層となります。
4. 溶媒は内部の管を通して強制的に蒸留フラスコに戻されます。
5. 上部の水層を 2 mm PTFEストップコックを介して排出させます。
改良型Dean-Stark法 (図1参照)
1.溶媒蒸気を凝結させ、レシーバーに集めます。
2. 改良型Dean-Starkトラップは2つの成分を分離します。
3. 水よりも重い層がトラップの底部にたまり、水が上層となります。
4. 溶媒は内部の管を通して強制的に蒸留フラスコに戻されます。
5. 上部の水層を 2 mm PTFEストップコックを介して排出させます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z516309-1EA | 4061832116099 |