由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
濃度
25 wt. % in H2O
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fishy; meaty; oily
SMILES記法
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI Key
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
37.4 °F
引火点(℃)
3 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W324125-SAMPLE-K:
W324125-BULK:
W324125-BULK-K:
W324125-10KG-K:
W324125-1KG-K:
W324125-VAR-K:
W324125-5KG-K:
W324125-VAR:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W324125-SAMPLE-K | 4061837528507 |
W324125-10KG-K | 4061837528477 |
W324125-1KG-K | 4061837528484 |
W324125-5KG-K | 4061837528491 |