Merck
W323802
Sigma-Aldrich
2,2′-(チオジメチレン)ジフラン
≥98%
別名:
Furfuryl sulfide, Difurfuryl monosulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O2S
CAS番号:
分子量:
194.25
FEMA番号:
3238
EC Number:
欧州評議会番号:
11438
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.056
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.556 (lit.)
bp
135-143 °C/14 mmHg (lit.)
mp
29-34 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
coffee; meaty; earthy; roasted
SMILES記法
C(SCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S/c1-3-9(11-5-1)7-13-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
InChI Key
UYLKDZXJEKFFHJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
2.5 ppmで味覚を感じます。
その他情報
天然の存在:コ-ヒ-。
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W323802-100G:4548173976181
W323802-SAMPLE:
W323802-250G:
W323802-25G:4548173976204
W323802-VAR:
W323802-BULK:
W323802-1KG:4548173976198
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 71-71 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W323802-1KG4061835566761
W323802-SAMPLE4061837528408
W323802-100G4061834405696
W323802-250G
W323802-25G4061834405702