由来生物
synthetic
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
3.6 (vs air)
蒸気圧
12.4 mmHg ( 37.7 °C)
4.3 mmHg ( 15 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
490 °F
914 °F
含む場合があります
<15 ppm 4-tert-butylcatachol, synthetic as stabilizer
expl. lim.
6.1 %
利用可能性
not available in USA
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
medicinal; plastic
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChI Key
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
hearing organs, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W323306-VAR-K:
W323306-2.5KG:
W323306-SAMPLE:
W323306-900G:
W323306-VAR:
W323306-100G-K:
W323306-1KG:
W323306-BULK-K:
W323306-BULK:
W323306-10KG:
W323306-10KG-K:
W323306-20KG:
W323306-SAMPLE-K:
W323306-20KG-K:
W323306-1KG-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック