由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥95%
含みます
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
84-86 °C/19 mmHg (lit.)
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fatty; green; herbaceous
SMILES記法
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h6-8H,2-5H2,1H3/b7-6+
InChI Key
LVBXEMGDVWVTGY-VOTSOKGWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W321508-100G-K:
W321508-BULK-K:
W321508-4KG:
W321508-1KG-K:
W321508-SAMPLE:
W321508-VAR-K:
W321508-SAMPLE-K:
W321508-100G:
W321508-4KG-K:
W321508-BULK:
W321508-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック