グレード
FG
Halal
Kosher
natural (US)
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
green; fruity; floral; sweet
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9-
InChI Key
BYCHQEILESTMQU-XFXZXTDPSA-N
詳細
その他情報
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W277704-BULK-K:
W277704-100G-K:
W277704-VAR-K:
W277704-1KG-K:
W277704-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)