Merck
W268703
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzyl isobutyrate
natural (US), ≥98%, FG
別名:
1-Phenylethyl 2-methylpropanoate, Styralyl isobutyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16O2
CAS番号:
分子量:
192.25
FEMA番号:
2687
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.486
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; jasmine; mango; fruity; tropical
SMILES記法
O(C(C)c1ccccc1)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H16O2/c1-9(2)12(13)14-10(3)11-7-5-4-6-8-11/h4-10H,1-3H3
InChI Key
JZCCYSDOUYQZMW-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.0 °F
引火点(℃)
98.89 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W268703-VAR-K:
W268703-100G-K:4548173372099
W268703-SAMPLE-K:
W268703-25G-K:4548173372105
W268703-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)