由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
密度
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
berry; caramel; fruity; tropical; floral; sweet
SMILES記法
CCOC(=O)\C(C)=C\C
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChI Key
OAPHLAAOJMTMLY-GQCTYLIASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Metabolism of ethyl tiglate in apple fruits leads to the formation of small amounts of (R)-ethyl 2-methylbutanoate.: Focuses on the metabolic transformation of ethyl tiglate in apples, which contributes to the fruit′s flavor profile (Hauck et al., 2000).
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W246000-1KG:4548173910673
W246000-SAMPLE:
W246000-VAR:
W246000-5KG-K:4548173371474
W246000-100G:4548173910666
W246000-VAR-K:
W246000-BULK-K:
W246000-1KG-K:4548173371467
W246000-100G-K:4548173371450
W246000-5KG:4548173910680
W246000-SAMPLE-K:
W246000-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)