Merck
W263907
Sigma-Aldrich
リナリル酪酸塩
≥95%, FG
別名:
3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-イルブチレート, 3-メチルプロピオン酸リナリル, ブタン酸 3,7-ジメチルオクタ-1,6-ジエン-3-イル, 酪酸リナリルエステル, 酪酸リナロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
224.34
FEMA番号:
2639
EC Number:
欧州評議会番号:
276
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.050
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
80-82 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
berry; fruity; floral; sweet
SMILES記法
CCCC(=O)OC(C)(CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C14H24O2/c1-6-9-13(15)16-14(5,7-2)11-8-10-12(3)4/h7,10H,2,6,8-9,11H2,1,3-5H3
InChI Key
FHLGUOHLUFIAAA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
W263907-4KG:
W263907-9KG:
W263907-VAR:
W263907-VAR-K:
W263907-SAMPLE:
W263907-1KG-K:4548173971193
W263907-4KG-K:4548173971216
W263907-BULK:
W263907-250G-K:4548173971209
W263907-250G:
W263907-BULK-K:
W263907-1KG:
W263907-SAMPLE-K:
W263907-9KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 983-987 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl butyrate when used as a fragrance ingredient is presented.
Polina D Blagojević et al.
Chemistry & biodiversity, 12(8), 1237-1255 (2015-08-13)
The plant volatile profile and the essential-oil chemical composition change during the storage of plant material. The objective of this study was to develop a mathematical model able to predict, explain, and quantify these changes. Mathematical equations, derived under the