Merck
00483
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetoacetate
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2COOCH2CH(CH3)3
CAS番号:
分子量:
158.19
Beilstein:
1761405
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39022304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
100 °C/22 mmHg (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CC(C)COC(=O)CC(C)=O
CC(C)COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(2)5-11-8(10)4-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
ZYXNLVMBIHVDRH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
注意
may discolor to yellow on storage
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
00483-100ML:
00483-VAR:
00483-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)