Merck
W231304
Sigma-Aldrich
Citronellyl isobutyrate
≥92%, FCC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
226.36
FEMA番号:
2313
EC Number:
欧州評議会番号:
296
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.421
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Kosher
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥92%
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
citrus; fruity; tropical; sweet
SMILES記法
CC(CCOC(=O)C(C)C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-11(2)7-6-8-13(5)9-10-16-14(15)12(3)4/h7,12-13H,6,8-10H2,1-5H3
InChI Key
ZGPPERKMXSGYRK-UHFFFAOYSA-N
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W231304-1KG-K:4548173968070
W231304-9KG-K:4548173968094
W231304-4KG:
W231304-BULK-K:
W231304-9KG:
W231304-1KG:
W231304-VAR-K:
W231304-SAMPLE:
W231304-SAMPLE-K:
W231304-4KG-K:4548173968087
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)