Merck
TEM-HC200-AU-100
Sigma-Aldrich
Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 200 mesh, hole size 100 μm, box of 25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 25
穴サイズ
100 μm
サイズ
200 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Holey Carbon Film Supported Gold Grids, 200 Mesh, Average hole size is 100 micron, 25/box
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)