Key Documents
G5026
透過型電子顕微鏡用グリッド
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, copper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
MA.01
物質
copper
詳細
Regular grids with center mark and solid border
包装
vial of 100 grids
直径
3.05 mm
グリッドサイズ
400 mesh × 62 μm pitch
穴W
42 μm
オープンエリアサイズ
44%