包装
box of 50
サイズ
150 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 150 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
TEM-FF150CU50 | 4061842455263 |