Merck
T5400
Sigma-Aldrich
テトラブロモチオフェン
ReagentPlus®, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4Br4S
CAS番号:
分子量:
399.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
bp
326 °C (lit.)
mp
116-118 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1sc(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C4Br4S/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
InChI Key
AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T5400-5G:
T5400-25G:
T5400-BULK:
T5400-VAR:
T5400-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)