Merck
SYX00224
Sigma-Aldrich
1-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO3
CAS番号:
分子量:
199.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(CCO2)C1
InChI
1S/C10H17NO3/c1-9(2,3)14-8(12)11-6-10(7-11)4-5-13-10/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
QOXFRPSIASGKGE-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
法的情報
Synthonix製品
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SYX00224-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)