Merck
QBD11166
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(TBE)-amido dPEG ®11-Maleimide
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C59H107N7O21
分子量:
1250.52
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
特徴および利点
DOTA-tris(TBE)-amido dPEG®₁₁-Maleimide contains a DOTA-tris(TBE) metal chelator for radio-labelling and a thiol-reactive maleimide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Jan Code
QBD11166-50MG:
QBD11166-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)