Merck
QBD11150
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®3-bromoacetamide
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H49BrF6N6O15
分子量:
927.64
UNSPSCコード:
12352111
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)=O.OC(C(F)(F)F)=O.O=C(CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(O)=O)CC(NCCOCCOCCOCCNC(CBr)=O)=O)CC(O)=O)O
InChI
1S/C26H47BrN6O11.2C2HF3O2/c27-17-22(34)28-1-11-42-13-15-44-16-14-43-12-2-29-23(35)18-30-3-5-31(19-24(36)37)7-9-33(21-26(40)41)10-8-32(6-4-30)20-25(38)39;2*3-2(4,5)1(6)7/h1-21H2,(H,28,34)(H,29,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);2*(H,6,7)
InChI Key
RNULLFSKHCKXID-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
特徴および利点
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®₃-bromoacetamide contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling and a thiol reactive bromoacetamide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11150-500MG:
QBD11150-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
QBD11150-500MG
QBD11150-100MG