アッセイ
≥99%
形状
powder
シェルフライフ
2 yr (expiration date period)
反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
表面積
480-550 m2/g
ポアサイズ
60 Å pore diameter
かさ密度
679 g/L (typical tap density)
アプリケーション
Metal scavenger: Ca, Ce, Cu, Fe, Gd, La, Ni, Pd, Zn.
注意
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
適合性
This product is compatible with all common aqueous and organic solvents.
法的情報
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900679-VAR:
900679-10G:
900679-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック