Merck
QBD11158
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®24-TFP ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C85H153F4N5O33
分子量:
1849.13
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
特徴および利点
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG®₂₄-TFP ester contains a DOTA-tris(TBE) metal chelator for radio-labelling connected through a hydrophilic dPEG spacer to a TFP ester which can react with a primary amine.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11158-500MG:
QBD11158-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)