Merck
QBD11028
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG ®12-DSPE
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C75H140N3O24P
分子量:
1498.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
官能基
phospholipid
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)(OCCNC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O)O
InChI
1S/C75H140N3O24P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-74(83)99-67-69(102-75(84)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)68-101-103(85,86)100-44-40-77-71(80)38-42-87-45-47-89-49-51-91-53-55-93-57-59-95-61-63-97-65-66-98-64-62-96-60-58-94-56
InChI Key
NSUQHFQCPXYHBT-UPFDQZFOSA-N
特徴および利点
MAL-dPEG®₁₂-DSPE is a micelle building block which can react with a free thiol through the maleimide.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11028-100MG:
QBD11028-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)