アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
bp
83-84 °C (lit.)
密度
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCN=C=O
InChI
1S/C4H7NO/c1-2-3-5-4-6/h2-3H2,1H3
InChI Key
OQURWGJAWSLGQG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
32.0 °F - closed cup
引火点(℃)
0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
P53373-500ML:
P53373-BULK:
P53373-5ML:
P53373-VAR:
P53373-25ML:
P53373-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
HPLC Analysis of Isocyanates on Titan™ C18