Merck
571741
Sigma-Aldrich
2-エチルヘキシルイソシアナート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH[(CH2)3CH3]CH2NCO
CAS番号:
分子量:
155.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4320 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC(CC)CN=C=O
InChI
1S/C9H17NO/c1-3-5-6-9(4-2)7-10-8-11/h9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
BHDCTKUOBUNTTP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
571741-5G:
571741-25G:
571741-BULK:
571741-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1