Merck
414883
Sigma-Aldrich
ヘキシルイソシアナート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5NCO
CAS番号:
分子量:
127.18
Beilstein:
1751836
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
162-164 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
SMILES記法
CCCCCCN=C=O
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-3-4-5-6-8-7-9/h2-6H2,1H3
InChI Key
ANJPRQPHZGHVQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキシルイソシアネートは、ハプテン特異的呼吸器過敏症のモルモットモデルでその抗原性が研究されています。 希土類トリス(2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール酸)[Ln(OAr)3]を開始因子として使用した、n-ヘキシルイソシアネートの重合反応が研究されています。
アプリケーション
ヘキシルイソシアネートは、以下の合成に使用できる可能性があります:
  • 剛性ロッドらせん状のイソシアネートベースのマクロモノマー。
  • リビングアニオン重合による、2-ビニルピリジンとのロッド-コイル-ロッドの3ブロックコポリマー。
  • リビングアニオン重合による、キラルポリ(n-ヘキシルイソシアネート)(PHIC)マクロモノマー。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
414883-VAR:
414883-BULK:
414883-5ML:
414883-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Boer Liu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(15) (2021-08-08)
This work reveals the influence of pendant hydrogen bonding strength and distribution on self-assembly and the resulting thermomechanical properties of A-AB-A triblock copolymers. Reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization afforded a library of A-AB-A acrylic triblock copolymers, wherein the A unit
Pulmonary hypersensitivity to hexyl isocyanate-ovalbumin aerosol in guinea pigs.
M H Karol et al.
Toxicology and applied pharmacology, 51(1), 73-80 (1979-10-01)
Synthesis and Self-Assembly Studies of Amphiphilic Poly (n-hexyl isocyanate)-b lock-poly (2-vinylpyridine)-b lock-poly (n-hexyl isocyanate) Rod-Coil-Rod Triblock Copolymer.
Rahman M, et al.
Macromolecules, 39(15), 5009-5014 (2006)
Polymerization of n-Hexyl Isocyanate Initiated by Novel Rare Earth Tris (2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenolate).
XU X-Y, et al.
Chemical Research in Chinese Universities, 21(2), 224-226 (2005)
Garret M Miyake et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(34), 14249-14254 (2012-08-16)
The synthesis of rigid-rod, helical isocyanate-based macromonomers was achieved through the polymerization of hexyl isocyanate and 4-phenylbutyl isocyanate, initiated by an exo-norbornene functionalized half-titanocene complex. Sequential ruthenium-mediated ring-opening metathesis polymerization of these macromonomers readily afforded well-defined brush block copolymers, with