Merck
483443
Sigma-Aldrich
テトラデシルイソシアン酸塩
97%
別名:
1-Isocyanatotetradecane, Myristyl isocyanate, n-Tetradecyl isocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)13NCO
CAS番号:
分子量:
239.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
165-170 °C/1.4 mmHg (lit.)
密度
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C15H29NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-15-17/h2-14H2,1H3
InChI Key
CSMJMAQKBKGDQX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 疎水性修飾エトキシル化非イソシアネートウレタン(hydrophobically modified ethoxylated non-isocyanate urethane:HENIUR)の合成とレオロジー添加剤としてのその使用:特にさまざまな材料の特性を強化するという点で、材料科学と関連して、レオロジー添加剤の製造にテトラデシルイソシアン酸塩を利用することを詳しく論じています(B Quienne et al., 2022)。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
483443-500G:
483443-2G:
483443-10G:
483443-BULK:
483443-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)