アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
186-188 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C17H33NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-17-19/h2-16H2,1H3
InChI Key
GFLXBRUGMACJLQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
445401-5G:
445401-VAR:
445401-1G:
445401-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)