フォーム
pellets
品質水準
原料比
lactide:glycolide 65:35
分子量
Mw 40,000-75,000
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3.C2H4O3/c1-2(4)3(5)6;3-1-2(4)5/h2,4H,1H3,(H,5,6);3H,1H2,(H,4,5)
InChI Key
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- マクロファージのアポトーシス小体を吸入させたマイクロ粒子により、マウスの低酸素性肺損傷に対する再生促進マイクロ環境の構築が可能に:この研究では、低酸素状態における肺組織の再生を促進するマイクロ粒子の製造におけるポリ(D,L-ラクチド-コ-グリコリド)(PLGA)の使用が示されており、呼吸器損傷に対する高度な治療戦略の開発におけるその潜在的可能性が強調されています(Liu et al., 2024)。
- 設計されたナノ粒子が AAV ベクターの心臓指向性を促進:この研究では、心臓組織への AAV ベクターの標的効率を高める PLGA ナノ粒子の役割を調査し、遺伝子治療と心血管疾患治療への応用を示しています(Switala et al., 2024)。
- 口腔表面のバイオフィルム予防のための薬物充填接着性マイクロ粒子:この論文では、口腔表面におけるバイオフィルム形成の防止を目的として設計された薬物充填 PLGA マイクロ粒子の開発について報告しており、ポリマー′の歯科用途およびバイオフィルム関連感染症への有用性を示しています(Oh et al., 2024)。
- VEGF-A 含有二重層導管-トランスフェクトシュワン細胞が血管新生を介して末梢神経再生を促進:PLGA ベースの二重層導管は血管新生を促進することで神経再生をサポートするために利用されており、神経再生医療や末梢神経損傷治療におけるその重要性を示しています(Huang et al., 2024)。
- メラノーマおよび皮膚扁平上皮癌を模倣した 3D ヒト皮膚等価物上の腫瘍細胞と癌関連線維芽細胞の両方を標的とする、ドキソルビシンを充填した PLGA ナノ粒子の適用:この研究では、PLGA ナノ粒子が腫瘍細胞とそれを支える間質組織の両方に化学療法薬を送達するという二重標的化能力に焦点を当て、進行癌治療におけるその役割を強調しています(He et al., 2024)。
特徴および利点
生物活性剤の制御された放出、縫合や生体吸収性の移植可能なデバイス。
物理的形状
生体適合性、生物分解性ポリマ-。
法的情報
Lactel is a registered trademark of Evonik Corp
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2066-5G:
P2066-VAR:
P2066-BULK:
P2066-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Engineering Cell Adhesion and Orientation via Ultrafast Laser Fabricated Microstructured Substrates.
Eleftheria Babaliari et al.
International journal of molecular sciences, 19(7) (2018-07-18)
Cell responses depend on the stimuli received by the surrounding extracellular environment, which provides the cues required for adhesion, orientation, proliferation, and differentiation at the micro and the nano scales. In this study, discontinuous microcones on silicon (Si) and continuous
Rongcai Liang et al.
International journal of pharmaceutics, 454(1), 344-353 (2013-07-23)
Peptide or protein degradation often occurs when water flows into the dosage form. The aim of this study was to investigate the effect of water on exenatide acylation in poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) microspheres. Exenatide-loaded PLGA microspheres were incubated at different relative
Shu-Chun Chuang et al.
Parasites & vectors, 6, 34-34 (2013-02-13)
Current development efforts of subunit vaccines against Toxoplasma gondii, the etiological agent of toxoplasmosis, have been focused mainly on tachyzoite surface antigen 1 (SAG1). Since microparticles made from poly (lactide-co-glycolide) (PLG) polymers have been developed as safe, potent adjuvants or
Vanna Sanna et al.
International journal of nanomedicine, 7, 5501-5516 (2012-10-25)
Resveratrol, like other natural polyphenols, is an extremely photosensitive compound with low chemical stability, which limits the therapeutic application of its beneficial effects. The development of innovative formulation strategies, able to overcome physicochemical and pharmacokinetic limitations of this compound, may
Mani Gajendiran et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 104, 107-115 (2013-01-10)
A series of biodegradable low molecular weight PLGA-PEG-PLGA tri-block copolymers have been synthesized in powder form. The anti-tuberculosis drug Isoniazid (INH) loaded polymeric core-shell nanoparticles (CSNPs) have been prepared by sonication followed by water-in-oil-in-water (w/o/w) double emulsification technique. The nanoparticles
資料
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
プロトコル
Biodegradable Nanoparticle