solid
原料比
lactide:glycolide (50:50)
分子量
average Mw 100,000
組成
lactide:glycolide (50:50)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
InChI Key
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Biodegradable polymer for tissue engineering and drug delivery
特徴および利点
生物活性剤の制御された放出、縫合や生体吸収性の移植可能なデバイス。
物理的形状
生体適合性、生物分解性ポリマ-。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
802182-BULK:
802182-1G:
802182-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック