Merck
900571
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated
lactide:glycolide 80:20, Mw 200,000
別名:
PLGA 85:15
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
crystals
品質水準
原料比
lactide:glycolide 80:20
分子量
Mw 200,000
劣化の時間枠
<9 months
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI Key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Controlled release, nanoparticles, scaffolds.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900571-5G:
900571-BULK:
900571-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)