安全性情報
MT51350100
Mettler-Toledo protein cleaning solution
volume 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115600
NACRES:
NB.79
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51350100
容量
250 mL
詳細
Pepsin-HCl for cleaning junctions with protein contamination. Treatment time about 1 h.
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MT51350100-250ML:
MT51350100-1EA:
MT51350100:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)