物質
ceramic membrane
glass shaft
詳細
fill solution: Gel
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 30089747
温度測定範囲
0-80 °C
L ×直径
90 mm × 4.3 mm
pH範囲
0-14
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Low maintenance pH electrode LE422 for vials or test tubes.
The LightEdition (LE) sensors are tailor-made for high price/performance ratio. The offering includes sensors for all common applications and focuses on low maintenance and easy handling.
It is the perfect match with the Five and Education Line meters.
Supplied with 1.0 m cable.
It is the perfect match with the Five and Education Line meters.
Supplied with 1.0 m cable.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)