Merck
M89625
Sigma-Aldrich
ムコブロム酸
99%
別名:
2,3-ジブロモマレアルデヒド酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OHCCBr=CBrCOOH
CAS番号:
分子量:
257.86
Beilstein:
1705707
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
crystals
mp
120-124 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C(Br)=C(\Br)C=O
InChI
1S/C4H2Br2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2-
InChI Key
NCNYEGJDGNOYJX-IHWYPQMZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M89625-BULK:
M89625-25G:
M89625-10KG:
M89625-VAR:
M89625-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ulisses A Pereira et al.
Chemistry & biodiversity, 12(7), 987-1006 (2015-07-15)
Natural phytotoxins and their synthetic analogs are a potential source of new bioactive compounds for agriculture. Analogs of rubrolides, a class of γ-alkylidene-γ-lactones isolated from different ascidians, have been shown to interfere with the photosynthetic electron-transport chain, yet their activity