Merck
192090
Sigma-Aldrich
エチル4-アセチルブチラート
98%
別名:
4-Acetylbutyric acid ethyl ester, 5-Oxohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-oxohexanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO(CH2)3CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
158.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CCCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
192090-25G:
192090-100G:
192090-BULK:
192090-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)