Merck
546291
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromobenzoyl)propionic acid
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9BrO3
CAS番号:
分子量:
257.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
mp
148-152 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
ketone
SMILES記法
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H9BrO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
InChI Key
ZODFRCZNTXLDDW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
546291-VAR:
546291-25G:
546291-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An alternative route to syntheses of aryl keto acids in a chloroaluminate ionic liquid.
Mohile SS, et al.
J. Chem. Res. (M), 10, 650-651 (2003)