アッセイ
99%
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 各種触媒によるエステル化反応
- ホルマミジンによるピリミジンベタインの合成
- マロン酸ハーフチチオエステル(MAHT)の合成
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M54058-25G:
M54058-5KG:
M54058-VAR:
M54058-BULK:
M54058-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Inborn errors of metabolism are caused by changes in specific enzymatic reactions and hundreds of different such alterations, which affect about 1 of every 5000 newborns, have been characterized.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
M54058-25G | 4061831836561 |
M54058-5G | 4061834059905 |