Merck
67649
Supelco
メチルマロン酸
analytical standard
別名:
2-メチルプロパン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
118.09
Beilstein:
1756084
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.5% (GC)
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
128-130 °C (lit.)
131-134 °C
SMILES記法
CC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
67649-VAR:
67649-50MG:
67649-10MG:
67649-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)