Merck
M16806
Sigma-Aldrich
2-メトキシ-4-モルホリノベンゼンジアゾニウムクロリド 塩化亜鉛複塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14N3O2 · 0.5 Cl4Zn
CAS番号:
分子量:
323.85
EC Number:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
dry powder
mp
131 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc(ccc1[N+]#N)N2CCOCC2.COc3cc(ccc3[N+]#N)N4CCOCC4
InChI
1S/2C11H14N3O2.4ClH.Zn/c2*1-15-11-8-9(2-3-10(11)13-12)14-4-6-16-7-5-14;;;;;/h2*2-3,8H,4-7H2,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI Key
UKEGNQLCNXRWNG-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
2-メトキシ-4-モルホリノベンゼンジアゾニウム クロリド塩化亜鉛複塩は、末端アルキンとのワンポットタンデムクリック反応により、1,2,3-トリアゾール生成物を合成する際の芳香族アジド前駆体として使用できます。
アジドの合成用多段階クリック反応で用いる反応剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M16806-BULK:
M16806-5G:
M16806-25G:
M16806-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)