Merck
P5504
Sigma-Aldrich
リン酸カリウム 二塩基性 三水和物
ReagentPlus®, ≥99.0%
別名:
リン酸ニカリウム, リン酸水素二カリウム 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2HPO4 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
228.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder or crystals
pH
9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI Key
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分子生物学、生化学、およびクロマトグラフィーの分野で広く使用されているリン酸カリウム溶液は、非常に高い緩衝能力を示します。リン酸カリウム二塩基性三水和物は、リン酸カリウム緩衝液、リン酸緩衝生理食塩水(PBS)、およびリン酸緩衝EDTA(PBE)の主要な成分です。また、さまざまな生物学的実験のための生体サンプルの調製に幅広く使用されています。リン酸カリウム緩衝液は、体内での薬物-タンパク質相互作用の特性を調べるための、平衡透析、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)、およびアフィニティーキャピラリー電気泳動(ACE)などの手法にも用いられています。リン酸カリウム緩衝溶液は、一塩基性リン酸カリウムと二塩基性リン酸カリウムの混合物によって構成されています。
アプリケーション
リン酸カリウム二塩基性三水和物は、高分子電解質カプセルを再懸濁するためのリン酸カリウム緩衝液の調製に使用されています。また、グルタミナーゼ‑1(GLS-1)酵素アッセイおよびGLS-2酵素アッセイにおけるバッファーとしても使用されています。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5504-5KG:4548173207117
P5504-CH:
2016150:
P5504-1KG:4548173207094
P5504-5KG-CH:
P5504-100G:4548173207070
P5504-10KG:4548173207087
P5504-500G:4548173207100
P5504-BULK:
2540074:
P5504-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antoine Desrut et al.
Journal of experimental botany, 71(22), 7301-7315 (2020-08-30)
Plants live in close relationships with complex populations of microorganisms, including rhizobacterial species commonly referred to as plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR). PGPR are able to improve plant productivity, but the molecular mechanisms involved in this process remain largely unknown. Using
Michael J Soth et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(21), 12957-12977 (2020-10-30)
Inhibition of glutaminase-1 (GLS-1) hampers the proliferation of tumor cells reliant on glutamine. Known glutaminase inhibitors have potential limitations, and in vivo exposures are potentially limited due to poor physicochemical properties. We initiated a GLS-1 inhibitor discovery program focused on
Ala A A Al-Subeihi et al.
Toxicology and applied pharmacology, 283(2), 117-126 (2015-01-01)
The present study aims at predicting the level of formation of the ultimate carcinogenic metabolite of methyleugenol, 1'-sulfooxymethyleugenol, in the human population by taking variability in key bioactivation and detoxification reactions into account using Monte Carlo simulations. Depending on the
Karol Kadlec et al.
Talanta, 147, 44-49 (2015-11-26)
The novel approach for hydroxyapatite (HA) surface characterization was proposed. The main aim of this investigation was to estimate surface properties of HA as a biomaterial in real system i.e. in simulated body fluid (SBF). One of the method, which