Merck
1.05099
Supelco
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
for analysis EMSURE®
別名:
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HK2O4P · 3H2O
CAS番号:
分子量:
228.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-834-5
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
solid
pH
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
かさ密度
800 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
As: ≤0.00005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI Key
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
Replaces: PX1571; PX1571-1; PX1571-20
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
pH-value (5 %; water): 9.1 - 9.3
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.1 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1