Merck
1.19754
Supelco
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
buffer substance for chromatography LiChropur
別名:
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HK2O4P · 3H2O
CAS番号:
分子量:
228.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161703
EC Index Number:
231-834-5
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
solid
テクニック
HPLC: suitable
pH
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
かさ密度
800 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI Key
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
pH-value (5 %; water): 9.2 - 9.4
Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.01
Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.03
Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.11
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1