Merck
JKA3060
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, Hydrazide, carboxyl reactive
別名:
mPEG-Hydrazide, Methoxy-PEG-HZ, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHNH2
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
mPEG5K-Hydrazide, average Mn 5,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 5,000
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
詳細
Methoxy PEG Hydrazide reacts with aldehydes and ketones to give stable hydrazones in a single step; it can also react with activated carboxylic acids.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA3060-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Zhou, Z., et al.
Bioconjugate Chemistry, 25(1) (2013)